Principaux documents
36106
Supelco
D-α-Hydroxyglutaric acid-13C5 disodium salt
analytical standard
Synonyme(s) :
2-Hydroxyglutarate-13C5, (R)-2-Hydroxypentanedioic acid-13C5 disodium salt, Disodium (R)-2-hydroxyglutarate-13C5
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13C5H6Na2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NB.21
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté isotopique
≥98.0%
Essai
≥98.0% (GC)
Activité optique
[α]/D 8.5±1.5°, c = 1 in 0.1 M NaOH
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Application(s)
clinical testing
Format
neat
Changement de masse
M+5
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=[13C]([13CH2][13CH2][13C@@H](O)[13C]([O-])=O)[O-].[Na+].[Na+]
InChI
1S/C5H8O5.2Na/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;;/h3,6H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10);;/q;2*+1/p-2/t3-;;/m1../s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1;;
Clé InChI
DZHFTEDSQFPDPP-JVBXKYRZSA-L
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable