A6043
Albumin, biotinamidocaproyl labeled bovine
lyophilized powder
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
bovine
Niveau de qualité
Essai
≥80% protein basis (biuret)
Forme
lyophilized powder
Origine
USA origin
Ampleur du marquage
≥8 mol biotin per mol albumin
Technique(s)
bioconjugation: suitable
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
bovine ... ALB(280717)
Application
Forme physique
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable