72030
Sodium tetrathionate dihydrate
purum p.a., ≥98.0% (T)
About This Item
Produits recommandés
Qualité
purum p.a.
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (T)
Forme
powder or crystals
Impuretés
10.5-20.0% water (Karl Fischer)
pH
4-6 (25 °C, 30.6 g/L)
Solubilité
H2O: 50 mg/mL, slightly turbid, colorless
Densité
2.1 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces d'anions
thiosulfate (S2O32-): ≤500 mg/kg
Traces de cations
Ca: ≤500 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O.O.[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)SSS([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O6S4.2H2O/c;;1-9(2,3)7-8-10(4,5)6;;/h;;(H,1,2,3)(H,4,5,6);2*1H2/q2*+1;;;/p-2
Clé InChI
HAEPBEMBOAIUPN-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Description générale
Application
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable