695092
Acide acétique
glacial, ACS reagent, ≥99.7%
Synonyme(s) :
Acide acétique glacial
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Densité de vapeur
2.07 (vs air)
Pression de vapeur
11.4 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99.7%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
800 °F
Limite d'explosivité
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Impuretés
Cr2O72- reducers, passes test
MnO4- reducers, passes test
≤0.0004 meq/g Titr. base
≤0.01% acetic anhydride
Résidus d'évap.
≤0.001%
Couleur
APHA: ≤10
Indice de réfraction
n20/D 1.371 (lit.)
pH
2.5 (20 °C, 50 g/L)
Point d'ébullition
117-118 °C (lit.)
Pf
16.2 °C (lit.)
Densité
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤1 ppm
sulfate (SO42-): ≤1 ppm
Traces de cations
Fe: ≤0.2 ppm
heavy metals: ≤0.5 ppm (by ICP)
Chaîne SMILES
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
Clé InChI
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
102.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
39 °C - closed cup