270660
Disulfure de carbone
suitable for HPLC, ≥99.9%
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
2.67 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
19.48 psi ( 55 °C)
Pureté
≥99.9%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
212 °F
Limite d'explosivité
50 %
Technique(s)
HPLC: suitable
Impuretés
≤0.03% water
Résidus d'évap.
<0.0005%
Indice de réfraction
n20/D 1.627 (lit.)
Point d'ébullition
46 °C (lit.)
Pf
−112-−111 °C (lit.)
Densité
1.266 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
Absorption UV
λ: 386 nm Amax: ≤1.0
λ: 388 nm Amax: 0.50
λ: 394 nm Amax: 0.25
λ: 403 nm Amax: 0.10
λ: 410 nm Amax: 0.05
λ: 500-750 nm Amax: 0.01
Application(s)
food and beverages
Chaîne SMILES
S=C=S
InChI
1S/CS2/c2-1-3
Clé InChI
QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Used as a solvent/reagent to extract:
- Ethylbenzene, indan, indene and acenaphthene in air samples prior to capillary gas chromatography analysis with flame ionization detection (GC-FID)
- Hydrocarbons in air prior to GC-MS
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Organes cibles
Peripheral nervous system,Central nervous system,Cardio-vascular system,Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
-22.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-30 °C - closed cup