1.02210
Disulfure de carbone
for spectroscopy Uvasol®
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
2.67 (vs air)
Niveau de qualité
Gamme de produits
Uvasol®
Pureté
≥99.9% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
212 °F
Puissance
3188 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite d'explosivité
50 %
Technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Impuretés
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.0005 meq/g Acidity
≤0.0010% Toluene (GC)
≤0.0010% Xylene (GC)
≤0.0060% Benzene (GC)
≤010% Water (Karl Fischer)
Résidus d'évap.
≤0.0010%
Couleur
APHA: ≤10
Transmittance
382 nm, ≥10%
388 nm, ≥35%
403 nm, ≥80%
410 nm, ≥90%
500 nm, ≥99%
Indice de réfraction
n20/D 1.627 (lit.)
Point d'ébullition
46 °C (lit.)
Pf
−112-−111 °C (lit.)
Température de transition
flash point -30 °C
Solubilité
2.1 g/L
Densité
1.266 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
S=C=S
InChI
1S/CS2/c2-1-3
Clé InChI
QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
-22.0 °F
Point d'éclair (°C)
-30 °C