241245
Acetate de sodium
ACS reagent, ≥99.0%
Synonyme(s) :
Acide acétique sodium salt
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0%
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
1112 °F
Impuretés
≤0.01% insolubles
Perte
≤1.0% loss on drying
pH
7.0-9.2 (25 °C, 5%)
pKa
4.76 (acetic acid)
Pf
>300 °C (dec.) (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.002%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.003%
Traces de cations
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.001%
Mg: ≤0.002%
heavy metals: ≤0.001% (by ICP-OES)
Adéquation
complies for IR spectroscopy
Chaîne SMILES
[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
Clé InChI
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Oxazolones via Erlenmeyer Plochl condensation reaction of aromatic aldehydes and hippuric acid.
- Cinnamic acids via Perkin reaction between aromatic aldehydes and acid anhydrides.
It can also be used as a catalyst in tandem Knoevenagel-Michael multicomponent reactions.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1