Principaux documents
W420301
Sigma-Aldrich
Prenyl benzoate
≥98%, FG
Synonyme(s) :
3-Methyl-2-butenyl benzoate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H14O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.24
Numéro FEMA:
4203
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
Numéro Flavis :
09.693
Nomenclature NACRES :
NA.21
Propriétés organoleptiques:
chocolate; balsamic; fruity
Qualité:
FG
Agence:
meets purity specifications of JECFA
Allergène alimentaire:
no known allergens
Qualité
FG
Niveau de qualité
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Essai
≥98%
Application(s)
flavors and fragrances
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
chocolate; balsamic; fruity
Chaîne SMILES 
C\C(C)=C\COC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C12H14O2/c1-10(2)8-9-14-12(13)11-6-4-3-5-7-11/h3-8H,9H2,1-2H3
Clé InChI
INVWRXWYYVMFQC-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Environment
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable