Principaux documents
W402633
Sigma-Aldrich
Benzyl hexanoate
≥97%, FG
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H18O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.28
Numéro FEMA:
4026
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
Numéro Flavis :
09.316
Nomenclature NACRES :
NA.21
Propriétés organoleptiques:
apricot; gardenia; green; jasmine; fruity; pineapple
Qualité:
FG
Agence:
meets purity specifications of JECFA
Allergène alimentaire:
no known allergens
Qualité
FG
Niveau de qualité
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Essai
≥97%
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
apricot; gardenia; green; jasmine; fruity; pineapple
Chaîne SMILES 
O(Cc1ccccc1)C(=O)CCCCC
InChI
1S/C13H18O2/c1-2-3-5-10-13(14)15-11-12-8-6-4-7-9-12/h4,6-9H,2-3,5,10-11H2,1H3
Clé InChI
HRSXWUSONDBHSP-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable