SMB01352
Prolylphenylalanine
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
Pro-Phe, N-L-Prolyl-L-phenylalanine, N-Prolylphenylalanine, L-Prolyl-L-phenylalanine, Proline phenylalanine dipeptide, Proline-phenylalanine dipeptide, Prolyl-phenylalanine
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Couleur
white to beige
Pf
250—251 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC(=O)C(Cc1ccccc1)NC(=O)C2CCCN2
InChI
1S/C14H18N2O3/c17-13(11-7-4-8-15-11)16-12(14(18)19)9-10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6,11-12,15H,4,7-9H2,(H,16,17)(H,18,19)
Clé InChI
IWIANZLCJVYEFX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- Suitable for Metabolomics and Biochemical research
- High-quality compound suitable for multiple research applications
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable