PHR1569
Levocarnitine
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
L-Carnitine inner salt, (−)-(R)-3-Hydroxy-4-(trimethylammonio)butyrate, Vitamin BT
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to Ph. Eur. L0399900
traceable to USP 1359903
Famille d'API
levocarnitine
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 1 g
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Pf
197-212 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
C[N+](C)(C)C[C@H](O)CC([O-])=O
InChI
1S/C7H15NO3/c1-8(2,3)5-6(9)4-7(10)11/h6,9H,4-5H2,1-3H3/t6-/m1/s1
Clé InChI
PHIQHXFUZVPYII-ZCFIWIBFSA-N
Description générale
Levocarnitine is a naturally available compound that plays a significant role in fatty acid oxidation and energy production in the human body. It is majorly found in skeletal and cardiac muscles of mammals and facilitates the transport of long chain fatty acids into mitochondria.
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produits recommandés
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable