C0640000
Delta-3-cefaclor
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(2R,6R,7R)- and (2S,6R,7R)-7-{[(2R)-2-Amino-2-phenylacetyl]amino}-3-chloro-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-3-ene-2-carboxylic acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
cefaclor
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Conditionnement