BP887
Diamorphine hydrochloride
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Heroin hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
morphine
Forme
solid
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
BP
drug control
estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C21H23NO5.ClH/c1-11(23)25-16-6-4-13-10-15-14-5-7-17(26-12(2)24)20-21(14,8-9-22(15)3)18(13)19(16)27-20;/h4-7,14-15,17,20H,8-10H2,1-3H3;1H/t14-,15?,17-,20?,21-;/m0./s1
Clé InChI
FZJYQGFGNHGSFX-FHKBNOCESA-N
Description générale
Application
Also used in monographs such as:
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3