96573
Sabinene hydrate
analytical standard
Synonyme(s) :
4-Thujanol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (GC)
Activité optique
[α]20/D +31.5±2°, c = 1% in ethanol
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Pf
58-62 °C
Application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
Chaîne SMILES
CC(C)[C@@]12CCC(C)(O)[C@@H]1C2
InChI
1S/C10H18O/c1-7(2)10-5-4-9(3,11)8(10)6-10/h7-8,11H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+,10+/m0/s1
Clé InChI
KXSDPILWMGFJMM-IVZWLZJFSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable