Principaux documents
80546
Supelco
Borohydrure de sodium
for HPLC derivatization, LiChropur, 98.5-101.5% (gas-volumetric)
Synonyme(s) :
Tétrahydruroborate de sodium
About This Item
Formule linéaire :
NaBH4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
37.83
Numéro CE :
Numéro MDL:
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
for HPLC derivatization
Niveau de qualité
Essai
98.5-101.5% (gas-volumetric)
Forme
solid
Pf
>300 °C (dec.) (lit.)
Traces de cations
As: ≤0.05 mg/kg
Mg: ≤0.05 mg/kg
Sb: ≤0.05 mg/kg
Se: ≤0.05 mg/kg
Chaîne SMILES 
[BH4-].[Na+]
InChI
1S/BH4.Na/h1H4;/q-1;+1
Clé InChI
YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable