75917
Brain Heart Infusion, Porcine
suitable for microbiology
Synonyme(s) :
BHI Broth, Brain Heart Broth
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
Porcine heart
Niveau de qualité
Forme
powder
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Composition
amino-nitrogen, ≥4.5%
total nitrogen (N), ≥11%
Conditionnement
pkg of 500 g
Conditions de stockage
(Tightly closed. Dry.)
Résidus de calcination
≤17%
Perte
≤6.0% loss on drying
Couleur
light yellow
pH
6.5-7.5 (25 °C, 2% in H2O)
Solubilité
H2O: 2%, clear, light yellow (and light brown-yellow and light brown)
Application(s)
food and beverages
microbiology
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable