69698
Ranitidine N-oxide
analytical standard
Synonyme(s) :
N-{2-{{{5-[(Dimethyloxidoamino)methyl]-2-furanyl}methyl}thio}ethyl}-N′-methyl-2-nitro-1,1-ethenediamine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥95.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impuretés
≤10.0% water (calc. from elemental analysis)
Application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CN/C(NCCSCC1=CC=C(CN(C)C)O1)=C\[N+]([O-])=O.O
InChI
1S/C13H22N4O4S/c1-14-13(8-16(18)19)15-6-7-22-10-12-5-4-11(21-12)9-17(2,3)20/h4-5,8,14-15H,6-7,9-10H2,1-3H3/b13-8+
Clé InChI
DFJVUWAHTQPQCV-MDWZMJQESA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable