Principaux documents
439142
Chloroforme
suitable for HPLC, ≥99.8%, contains 0.5-1.0% ethanol as stabilizer
Synonyme(s) :
Trichlorométhane, Trichlorure de méthylidyne
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
4.1 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
160 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥99.8%
Forme
liquid
Contient
0.5-1.0% ethanol as stabilizer
Conditionnement
PVC-coated bottle of 4, 4x4 L
Technique(s)
HPLC: suitable
Impuretés
<0.01% water
Résidus d'évap.
<0.0003%
Catégories apparentées
1 of 4
Cet article | SAB5200988 | SAB5200888 | SAB5200904 |
---|---|---|---|
conjugate unconjugated | conjugate Allophycocyanin conjugate | conjugate unconjugated | conjugate phycoerythrin (R-PE) conjugate |
species reactivity mouse, human, rat | species reactivity mouse, human, rat | species reactivity mouse, human, rat | species reactivity human, mouse, rat |
Gene Information rat ... Grin2a(24409) | Gene Information rat ... Grin2a(24409) | Gene Information rat ... Grin2a(24409) | Gene Information rat ... Grin2a(24409) |
clone S327A-38, monoclonal | clone S327A-38, monoclonal | clone S327-95, monoclonal | clone S327-95, monoclonal |
antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin |
Description générale
Application
It may be used as:
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Kidney
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)