Key Documents
24530
Seringue Hamilton®, Luer Tip
701LT, volume 10 μL, needle size (not included)
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Matériaux
glass body
Taille de l'aiguille
(not included)
Caractéristiques
without needle Luer tip
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Hamilton 80301
L de l'aiguille
, n/a
Volume
10 μL
Compatibilité
for use with Hamilton 701LT (Luer tip)
Description générale
Hamilton® syringe, luer tip is, ideal for dispensing volume from 0.5μL up to 500μL. It features a ground glass luer tip suitable for mounting chromatographic and PTFE needles.
Informations légales
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Les clients ont également consulté
Guy, Jeffrey S.
Pharmacology for the Prehospital Professional, 54-54 (2009)
Wolf, Don P.
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 192-192 (2012)