Principaux documents
21748-U
Aiguilles Hamilton® pour seringues LT et TLL
Metal Hub (N), needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.), pkg of 6 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.03
Matériaux
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
Taille de l'aiguille
22s ga (bevel tip)
Caractéristiques
Metal Hub (N)
Conditionnement
pkg of 6 ea
Fabricant/nom de marque
Hamilton 90038
L de l'aiguille
51 mm (2 in.)
Compatibilité
for use with Hamilton LT and TLL
Informations légales
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable