Principaux documents
14135
Supelco
Chlorantraniliprole-(N-methyl-d3)
analytical standard
Synonyme(s) :
3-Bromo-4′-chloro-1-(3-chloro-2-pyridyl)-2′-methyl-6′-(methyl-d3-carbamoyl)pyrazole-5-carboxanilide, 3-Bromo-N-[4-chloro-2-methyl-6-[(methyl-d3-amino)carbonyl]phenyl]-1-(3-chloro-2-pyridinyl)-1H-pyrazole-5-carboxamide, Chlorantraniliprole-d3
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18D3H11BrCl2N5O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
486.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Essai
≥95.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Pf
220-240 °C
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
ClC1=CC=CN=C1N2N=C(Br)C=C2C(NC3=C(C(NC([2H])([2H])[2H])=O)C=C(Cl)C=C3C)=O
InChI
1S/C18H14BrCl2N5O2/c1-9-6-10(20)7-11(17(27)22-2)15(9)24-18(28)13-8-14(19)25-26(13)16-12(21)4-3-5-23-16/h3-8H,1-2H3,(H,22,27)(H,24,28)/i2D3
Clé InChI
PSOVNZZNOMJUBI-BMSJAHLVSA-N
Informations légales
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Environment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable