Principaux documents
59824
Supelco
Dimethoate-(O,O-dimethyl-d6)
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
O,O-Di(methyl-d3) S-methylcarbamoylmethyl phosphorodithioate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5D6H6NO3PS2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
235.29
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
77101502
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté isotopique
≥99 atom % D
Gamme de produits
PESTANAL®
Essai
≥95.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES 
S=P(SCC(NC)=O)(OC([2H])([2H])[2H])OC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C5H12NO3PS2/c1-6-5(7)4-12-10(11,8-2)9-3/h4H2,1-3H3,(H,6,7)/i2D3,3D3
Clé InChI
MCWXGJITAZMZEV-XERRXZQWSA-N
Remarque sur l'analyse
identification (LC-MS): identity conforms
Informations légales
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Skull and crossbonesEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable