A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H9NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
151.16
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
224-842-5
Beilstein/REAXYS Number:
1101468
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderQuality Segment
assay
≥97.0% (GC)
form
crystals or chunks
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
color
white to brown
mp
≥42 °C
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
COC(=O)c1cccc(N)c1
InChI
1S/C8H9NO2/c1-11-8(10)6-3-2-4-7(9)5-6/h2-5H,9H2,1H3
InChI key
VZDNXXPBYLGWOS-UHFFFAOYSA-N
Mot-clé
Warning
Codes de danger
Mentions de précaution
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
Que se passe-t-il ?
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
EPI (équipement de protection individuelle)