Principaux documents
05611
Sigma-Aldrich
4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-Heptadecafluoroundecanoic acid
≥95.0% (NT)
Synonyme(s) :
2H,2H,3H,3H-Perfluoroundecanoic acid
About This Item
Formule linéaire :
CF3(CF2)7CH2CH2COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
492.13
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥95.0% (NT)
Pf
93-97 °C
Chaîne SMILES 
OC(=O)CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C11H5F17O2/c12-4(13,2-1-3(29)30)5(14,15)6(16,17)7(18,19)8(20,21)9(22,23)10(24,25)11(26,27)28/h1-2H2,(H,29,30)
Clé InChI
JZRCRCFPVAXHHQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazardCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
Organes cibles
Liver
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Michal Cichomski et al.
Materials (Basel, Switzerland), 13(22) (2020-11-19)
This study compared the tribological properties in nano- and millinewton load ranges of Ti‑6Al-4V surfaces that were modified using self-assembled monolayers (SAMs) of carboxylic and phosphonic acids. The effectiveness of the creation of SAMs with the use of the liquid