Principaux documents
30313
Sigma-Aldrich
4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-Tridecafluorononanoic acid
≥96.0% (GC)
Synonyme(s) :
2H,2H,3H,3H-Perfluorononanoic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H5F13O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
392.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥96.0% (GC)
Forme
solid
Chaîne SMILES 
OC(=O)CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H5F13O2/c10-4(11,2-1-3(23)24)5(12,13)6(14,15)7(16,17)8(18,19)9(20,21)22/h1-2H2,(H,23,24)
Clé InChI
AAEJJSZYNKXKSW-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges