Principaux documents
05190
Sigma-Aldrich
L-Alanine tert-butyl ester hydrochloride
≥99.0% (AT)
Synonyme(s) :
(S)-2-Aminopropionic acid tert-butyl ester hydrochloride, L-Ala-OtBu·HCl
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH(NH2)COOC(CH3)3 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.66
Numéro Beilstein :
3562140
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (AT)
Forme
powder
Activité optique
[α]20/D +1.4±0.2°, c = 2% in ethanol
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Couleur
white to off-white
Pf
168-175 °C
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cl.C[C@H](N)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C7H15NO2.ClH/c1-5(8)6(9)10-7(2,3)4;/h5H,8H2,1-4H3;1H/t5-;/m0./s1
Clé InChI
WIQIWPPQGWGVHD-JEDNCBNOSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1