Principaux documents
XX8000N25
Millipore
Tubing, 1/4 in. I.D x 7.6 m, Norprene
Peristaltic pump use
About This Item
Code UNSPSC :
23151800
eCl@ss :
32031690
Matériaux
Norprene® TPE
Niveau de qualité
Paramètres
2.1 bar max. inlet pressure (30 psi)
D.I.
6.4 mm (0.25 in.)
Longueur
7.6 m (25 ft)
D.E.
9.5 mm (0.375 in.)
Application
Peristaltic pump use
Notes préparatoires
Sterilization Method
Not autoclavable
Informations légales
Norprene is a registered trademark of Saint-Gobain Abrasives, Inc.