Principaux documents
XX6403780
Millipore
Tuyau en Tygon, D.I. 3/16"
Accessories for filter holders for sample preparation.
About This Item
Code UNSPSC :
41104909
eCl@ss :
32031613
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
Tygon® tubing
Niveau de qualité
D.I.
4.8 mm (0.1875 in.)
Longueur
25 cm
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Le Nécessaire d'échantillonnage des fluides est une solution complète pour la collecte des fluides et l'analyse de la contamination sur le terrain. L'ensemble d'échantillonnage en acier inoxydable se branche sur une vanne à raccord rapide montée sur la conduite, ce qui permet le passage d'une quantité déterminée de liquide à travers la cassette. Une seringue à 2 voies sert à aspirer le liquide résiduel présent dans la cassette. Le kit est compatible avec nos cassettes pour l'analyse de la contamination des fluides de 37 mm et avec nos cassettes appariées en poids.
Pour l'analyse gravimétrique, les cassettes avec filtres appariés en poids éliminent le pré-pesage du filtre avant l'échantillonnage.
Caractéristiques et avantages :
•La mallette de transport robuste et l'assemblage d'échantillonnage en acier inoxydable offrent des années de service sur le terrain
•Le Nécessaire d'échantillonnage des fluides comprend 12 cassettes pour l'analyse de la contamination des fluides en Tenite
Applications :
Pour l'échantillonnage des carburants pour turbines, de l'eau ou autres liquides à l'aide des cassettes pour l'analyse de la contamination des fluides Millipore avant de procéder à une analyse gravimétrique ou colorimétrique.
Application
Accessoires pour supports filtres destinés à la préparation d'échantillons.
Notes préparatoires
Méthode de stérilisation
Autoclavable
Informations légales
Tygon is a registered trademark of Saint-Gobain Performance Plastics Corp.