Principaux documents
XX6700024
Millipore
Vanne évent/purge, 9 bar
Accessories for filter holders for sample preparation.
Synonyme(s) :
9 Bar Pressure Relief Valve, Pressure Relief Valve
About This Item
Code UNSPSC :
41104909
eCl@ss :
32031613
Nomenclature NACRES :
NB.24
Niveau de qualité
Paramètres
8.6 bar max. inlet pressure (125 psi)
D.I.
6.3 mm (0.25 in.)
Compatibilité
for use with 293-mm Stainless Steel Sanitary Filter Holder
for use with PL-1 Cartridge Housings
for use with PS-1 Cartridge Housings
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Millipore propose un large choix de raccords, d'adaptateurs, de vannes, de manomètres et de tuyaux utilisables avec les systèmes de filtration Millipore. Sauf exceptions indiquées, le matériau constitutif est l'acier inoxydable de la série 300.
Les raccords Tri-Clamp (TC) sont qualifiés comme suit par convention : 1 1/2", 2", etc. Les raccords TC 1 1/2" s'adaptent sur des tubes de 1" ou 1 1/2" de diamètre extérieur. Les raccords TC 2" s'adaptent uniquement sur des tubes de 2" de diamètre extérieur.
Application
Accessoires pour supports filtres pour la préparation d'échantillons.