Principaux documents
SNAPABTR
Millipore
Plateau de collecte d'anticorps 2.0. SNAP id®
Snap i.d. 2.0 Antibody Collection Tray.
About This Item
Code UNSPSC :
41116010
eCl@ss :
42029053
Nomenclature NACRES :
NB.22
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
SNAP id®
Technique(s)
western blot: suitable
Compatibilité
for use with Commercially available blocking reagents
for use with Luminata Western HRP Substrates
for use with Nitrocellulose
for use with PVDF (Immobilon membranes)
for use with blØk<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-CH Buffer (cat. no. WBAVDCH01)
for use with blØk<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-FL Buffer (cat. no. WBAVDFL01)
for use with blØk<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-PO Buffer (cat. no. WBAVDP001)
for use with commercially available detection reagents
Méthode de détection
chemiluminescent
colorimetric
fluorometric
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Description générale
Récupérez plus de 80 % de vos anticorps grâce au plateau de collecte d'anticorps spécialement conçu pour les systèmes SNAP i.d.
Application
Pour une utilisation sur membranes de transfert.
Informations légales
SNAP id is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.