Principaux documents
SNAP2BHMD0100
Millipore
SNAP id® 2.0 Midi Blot Holders
8.5 x 13.5 cm, horizontal, flat profile for compact space storage
Synonyme(s) :
SNAP id® consumables, Western blot, Western blot holders
About This Item
Code UNSPSC :
41116010
eCl@ss :
42029053
Nomenclature NACRES :
NB.22
Nom du produit
Supports pour transferts Midi SNAP i.d.® 2.0 (8,5 × 13,5 cm), The new Midi Blot Holders ensure the membrane is horizontal allowing uniform Antibody distribution. The flat profile alows for compact space allocation for storage, shipping & waste management.
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
SNAP id®
Technique(s)
western blot: suitable
Compatibilité
for use with Commercially available blocking reagents
for use with Luminata Western HRP Substrates
for use with Nitrocellulose
for use with PVDF (Immobilon membranes)
for use with blØk<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-CH Buffer (cat. no. WBAVDCH01)
for use with blØk<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-FL Buffer (cat. no. WBAVDFL01)
for use with blØk<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-PO Buffer (cat. no. WBAVDP001)
for use with commercially available detection reagents
Méthode de détection
chemiluminescent
colorimetric
fluorometric
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Description générale
Les nouveaux cadres de maintien pour membrane de taille Midi garantissent le maintien en position horizontale de la membrane, pour une répartition uniforme des anticorps. Le profil plat permet l'utilisation d'un espace compact pour le stockage, le transport et la gestion des déchets.
Application
Les nouveaux cadres de maintien pour membrane de taille Midi garantissent le maintien en position horizontale de la membrane, pour une répartition uniforme des anticorps. Grâce à leur faible épaisseur, ils occupent peu de place pour le stockage, le transport et la gestion des déchets.
Pour une utilisation sur membranes de transfert.
Informations légales
SNAP id is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.