Principaux documents
SCME-BM
Sigma-Aldrich
Milieu de base EndoGRO®
About This Item
Code UNSPSC :
41106200
Nomenclature NACRES :
NA.45
Niveau de qualité
Informations légales
ENDOGRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable