Key Documents
GF003
Sigma-Aldrich
Fibroblast Growth Factor basic, human
>95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
FGF-2, Facteur de croissance 2 lié à l'héparine, bFGF, bêta-FGF
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
eCl@ss :
32160405
Nomenclature NACRES :
NA.77
product name
Facteur de croissance des fibroblastes basique, recombinant humain,
Source biologique
human
Niveau de qualité
Pureté
>95% (SDS-PAGE)
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
Impuretés
<0.1 EU/μg Endotoxin level (of FGF-b)
Entrée
sample type neural stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type epithelial cells
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Description générale
Exprimé dans E. coli
Le facteur de croissance des fibroblastes de base (FGF-b) est un facteur de croissance lié à l'héparine qui stimule la prolifération d'une grande variété de cellules, y compris des cellules mésenchymateuses, neuroectodermiques et endothéliales. Le FGF-b exerce également une forte activité angiogénique in vivo. Le FGF-b humain est une protéine de 17,2 kDa contenant 155 résidus d'acides aminés.
Le facteur de croissance des fibroblastes de base (bFGF) est un facteur de croissance lié à l'héparine qui stimule la prolifération d'une grande variété de cellules, y compris des cellules mésenchymateuses, neuroectodermiques et endothéliales. Le bFGF exerce également une forte activité angiogénique in vivo. Le bFGF humain est une protéine de 17,2 kDa contenant 155 résidus d'acides aminés. Xu et al. ont démontré que le bFGF agit en synergie avec l'antagoniste des BMP, la noggine, pour soutenir la prolifération indifférenciée des cellules souches embryonnaires humaines (CSEh) dans des conditions d'absence d'alimentation. Le GF003-AF a été développé sans ingrédients d'origine animale et peut être utilisé pour la culture de cellules hES dans un système de culture sans alimentation et sans constituant d'origine animale.
Application
Le facteur de croissance des fibroblastes de base (FGF-b) est un facteur de croissance lié à l'héparine qui stimule la prolifération d'une grande variété de cellules, y compris des cellules mésenchymateuses, neuroectodermiques et endothéliales.
Pour la plupart des applications in vitro, le bFGF exerce son activité biologique dans la plage de concentrations allant de 0,1 à 10,0 ng/ml. Les cellules présentant une réponse sont (liste non exhaustive) : Les cellules mésenchymateuses et endothéliales. Les cellules SE humaines nécessitent des concentrations de l'ordre de 4 à 100 ng/ml, selon la méthode de culture.
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
Liaison
FA009-1
Forme physique
Produit lyophilisé à partir d'une solution de 0,7 mg/ml contenant 5 mM de Tris, pH 7,6, et 150 mM de NaCl.
Stockage et stabilité
Conserver le matériel lyophilisé à -20 °C jusqu'à la date de péremption indiquée sur l'étiquette.
Applications générales :
après une centrifugation rapide, reconstituer dans un tampon phosphate 0,1 M, pH 6,8, à une concentration allant de 0,1 à 1,0 mg/ml. b reconstitué
Remarque sur l'analyse
Le FGF-b humain de Chemicon′ présente une activité biologique complète lorsqu'il est comparé à des étalons. La DE50 a été déterminée par la stimulation dose-dépendante de l'absorption de la thymidine par des cellules NIH3T3 exprimant les récepteurs du FGF.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Alexander Brown et al.
Biomaterials, 243, 119921-119921 (2020-03-17)
In vitro tissue engineered models are poised to have significant impact on disease modeling and preclinical drug development. Reliable methods to induce microvascular networks in such microphysiological systems are needed to improve the size and physiological function of these models.
Ratchakrit Srikuea et al.
Scientific reports, 10(1), 8239-8239 (2020-05-20)
Skeletal muscle exhibits enormous plasticity throughout life, however, less is known regarding how the stages of growth regulate its local vitamin D system. Herein, we investigated serum 25(OH)D3 and Ca2+ levels along with the vitamin D system in skeletal muscle