Key Documents
SCM308
Sigma-Aldrich
Milieu de maturation des organoïdes pulmonaires 3dGRO®
Serum-free ready-to-use media used to differentiate lung bud organoids (LBOs) into mature branching lung organoids.
Synonyme(s) :
3dGRO Maturation Medium, Lung Organoid Medium
About This Item
Code UNSPSC :
12352207
Nomenclature NACRES :
NA.71
Description générale
L'épithélium pulmonaire subit une série complexe d'événements de signalisation médiés par l'endoderme et le mésoderme pour générer un réseau arborisé complexe de voies aériennes conductrices (bronches, bronchioles) et d'unités d'échange de gaz (alvéoles). Les étapes de différenciation de l'épithélium pulmonaire comprennent : le modelage antérieur/postérieur et dorsal/ventral, la spécification des poumons, le bourgeonnement des poumons, la morphogenèse des ramifications et la maturation.
Le Milieu de maturation des organoïdes pulmonaires 3dGRO est un milieu prêt à l'emploi chimiquement défini/sans sérum, utilisé pour différencier les organoïdes de bourgeons pulmonaires (LBO) en organoïdes pulmonaires matures dont la structure ressemble aux voies respiratoires ramifiées in vivo et aux structures alvéolaires précoces. Il est possible de générer un grand nombre d'organoïdes pulmonaires matures qui expriment des marqueurs appropriés indiquant plusieurs types de cellules que l'on trouve dans le poumon mature et les voies respiratoires, notamment : SFTPB et SFTPC, MUC5AC, EpCAM, Sox9, Nkx2.1, acétyl-a-tubuline et vimentine. En outre, les organoïdes pulmonaires matures expriment ACE2 et TMPRSS2 pour la recherche du virus SARS-CoV2. Le Milieu de maturation des organoïdes pulmonaires 3dGRO est un composant du système de culture d'organoïdes pulmonaires humains 3dGRO qui peut être utilisé pour différencier les cellules iPS humaines en organoïdes pulmonaires matures dont la structure ressemble aux voies aériennes ramifiées in vivo et aux structures alvéolaires précoces. Le système de culture d'organoïdes pulmonaires humains 3dGRO® comprend (tous les éléments sont vendus séparément) :
  • Milieu d'induction de l'endoderme définitif (réf. SCM302)
  • Milieu d'induction de l'endoderme de l'intestin antérieur I (réf. SCM305)
  • Milieu d'induction de l'endoderme de l'intestin antérieur II (réf. SCM306)
  • Milieu de ramification des organoïdes pulmonaires 3dGRO® (réf. SCM307)
  • Milieu de maturation des organoïdes pulmonaires 3dGRO® (réf. SCM308)
Progéniteurs de l'AFE dérivés de CSPi humaines (réf. SCC301)
Stockage et stabilité
Dès réception, conserver à -20 °C. Au moment de l'utilisation, décongeler pendant toute une nuit à une température comprise entre 2 et 8 °C. Une fois décongelé, mélanger soigneusement. Utiliser immédiatement et conserver à une température comprise entre 2 et 8 °C pendant 1 semaine maximum. Ne pas recongeler. Les aliquotes non utilisées peuvent être conservées à -20 °C jusqu'à la date de péremption.
Informations légales
3dGRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2