SCM105
Supplément pour milieu conditionné 3dGRO® L-WRN
Synonyme(s) :
Conditioned Media
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Millipore
Technique(s)
cell based assay: suitable
Couleur
clear red
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Application
Aspect (couleur) : liquide rouge transparent
Endotoxine : <2 UE/ml
Stérilité : pas de croissance/test réussi
Les milieux sont testés pour déterminer leur capacité à favoriser la croissance des organoïdes intestinaux humains
Les milieux sont testés par ELISA pour déterminer les concentrations des facteurs de croissance
Endotoxine : <2 UE/ml
Stérilité : pas de croissance/test réussi
Les milieux sont testés pour déterminer leur capacité à favoriser la croissance des organoïdes intestinaux humains
Les milieux sont testés par ELISA pour déterminer les concentrations des facteurs de croissance
Le supplément pour milieu conditionné 3dGRO® L-WRN est une formulation basée sur le milieu DMEM/F-12 PLUS contenant les 3 facteurs de croissance Wnt3a, R-spondine-3 et Noggine. Ces facteurs agissent sur la voie de signalisation Wnt, qui joue un rôle essentiel dans la prolifération des cellules souches LGR5+ des cryptes dans les organoïdes. L'activation de Wnt est donc essentielle à la croissance in vitro des organoïdes intestinaux humains. Le milieu conditionné L-WRN est largement utilisé comme constituant du milieu de culture favorisant la croissance des organoïdes intestinaux humains, incluant la biobanque d'organoïdes gastro-intestinaux 3dGRO® (SCC310-SCC367). Les applications du milieu conditionné L-WRN comprennent, sans s'y limiter, l'expansion d'organoïdes intestinaux humains et d'autres types de cellules d'organoïdes épithéliaux.
Remarque : le produit est fourni à une concentration de 2× (voir la fiche technique pour la recette complète du milieu pour organoïdes).
Source
Le supplément pour milieu conditionné 3dGRO® L-WRN est dérivé de la lignée cellulaire Mus musculus L-M(TK-) qui sécrète la Wnt3a, la R-spondine-3 et la noggine de souris. Le milieu conditionné L-WRN peut contenir des traces d'ADN de souris.
Remarque : le produit est fourni à une concentration de 2× (voir la fiche technique pour la recette complète du milieu pour organoïdes).
Source
Le supplément pour milieu conditionné 3dGRO® L-WRN est dérivé de la lignée cellulaire Mus musculus L-M(TK-) qui sécrète la Wnt3a, la R-spondine-3 et la noggine de souris. Le milieu conditionné L-WRN peut contenir des traces d'ADN de souris.
Caractéristiques et avantages
Supplément pour milieu conditionné L-WRN contenant les 3 facteurs de croissance Wnt3a (W), R-spondine-3 (R) et Noggine (N) pour les cultures d'organoïdes.
Stockage et stabilité
Le supplément pour milieu conditionné 3dGRO® L-WRN doit être conservé à -20 °C. Au moment de l'utilisation, décongeler le milieu conditionné L-WRN pendant une nuit entre 2 et 8 °C dans l'obscurité. Le milieu décongelé est utilisable pendant deux semaines s'il est conservé à une température de 2 à 8 °C. Si le milieu n'est pas utilisé dans les deux semaines, aliquoter le milieu non utilisé et le conserver à -20 °C. Après décongélation des aliquotes recongelées, ne pas recongeler le milieu.
Informations légales
3dGRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1