Principaux documents
PR0GTLCS1
Milli-Q
Pack de prétraitement Progard® TL1-C
Protects and maintains good performance of the reverse osmosis (RO) membrane
Synonyme(s) :
Pack de prétraitement Progard® TL1
About This Item
Code UNSPSC :
41104212
eCl@ss :
33050190
Nomenclature NACRES :
JA.14
Niveau de qualité
Caractéristiques
removal of large particles, organic compounds and free chlorine from tap water
Conditionnement
pkg of 1 unit
Fabricant/nom de marque
Progard®
Compatibilité
for use with Elix®
for use with Elix® Gulfstream
for use with Elix® Large
for use with RiOs Large
for use with RiOs
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Un bon prétraitement est essentiel à la production d'une eau de qualité requise pour le produit final souhaité. Le choix du prétraitement dépend du débit de l'eau d'alimentation.
Le pack de prétraitement Progard® TL1-C prétraite l'eau du robinet en la débarrassant des grosses particules, des composés organiques et du chlore libre. Cela permet de protéger la membrane d'osmose inverse (OI) d'un entartrage, d'un colmatage organique ou d'une oxydation par le chlore.
À utiliser sur les grands systèmes de purification d'eau : Elix® 20/35/70/100 et RiOs 30/50/100/150/200.
Application
Pour une protection optimale et la maintenance automatique des membranes d'osmose inverse (OI).
Caractéristiques et avantages
  • Protection optimale du système d'eau
  • Optimisation de la durée de vie et des performances du système
  • Polyphosphates spécialement sélectionnés pour éviter l'entartrage de la membrane sans relargage d'ions
  • Filtration en profondeur pour l'élimination des particules
  • ROProtect CR pour la maintenance automatique des membranes d'osmose inverse
Informations légales
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PROGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany