Principaux documents
1.15111
Millipore
Gel de silice 60 (0,015-0,040 mm)
for column chromatography
Synonyme(s) :
Silice, Dioxyde de silicium
About This Item
Formule linéaire :
SiO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
60.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41115711
Numéro de classement CE :
231-545-4
Matériaux
silica gel (irregularly-shaped)
Niveau de qualité
Description
for column chromatography
Groupe de la matrice active
Irregular-Shaped Silica Gel
Taille des particules
15-40 μm
Dimension de pores
6 nm mean pore size
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
Point d'ébullition
2230 °C (lit.)
Pf
>1600 °C (lit.)
Masse volumique apparente
200‑1430 kg/m3
Application(s)
plasma purification
Technique de séparation
reversed phase
Température de stockage
no temp limit
Chaîne SMILES 
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clé InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
matrice de gel de silice de forme irrégulière idéale pour les procédés d'adsorption simples et la chromatographie en phase normale
Caractéristiques et avantages
Le gel de silice 60 (0,063-0,100 mm) offre aux utilisateurs :
  • une grande capacité d'adsorption
  • une grande inertie chimique et une absence de toxicité.
  • Substances protectrices sensibles à l'humidité pendant le stockage et le transport ou pour maintenir la siccité des solvants anhydres.
Conditionnement
Flacon en plastique
Remarque sur l'analyse
pH (suspension à 10 %) : 6,5 - 7,5
Fe (Fer) : ≤ 0,02 %
Perte au séchage : ≤ 9,0 %
Taille des particules (Malvern, d10) : 11,0 - 17,0 µm
Taille des particules (Malvern, d50) : 20,0 - 26,0 µm
Taille des particules (Malvern, d90) : 34,0 - 40,0 µm
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 5
1 of 5