Principaux documents
PLAC06210
Millipore
Filtre membrane en cellulose régénérée, seuil de coupure nominal de 1 kDa
Ultracel®, filter diam. 63.5 mm
Synonyme(s) :
Disques d'ultrafiltration, 1 kDa NMW
About This Item
Code UNSPSC :
41104903
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
regenerated cellulose membrane
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Ultracel®
Technique(s)
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
Diam. du filtre
63.5 mm
Surface de filtration
28.7 cm2
Matrice
Ultracel®
Dimension de pores
1 kDa NMWCO
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Code du filtre : PLAC
Montez la membrane de votre choix sur votre cellule à agitation Amicon. Les membranes disques d'ultrafiltration sont disponibles en cellulose régénérée Ultracel et en polyéthersulfone (PES) Biomax. Elles sont déclinées en différents diamètres et dimensions de pores.
Les membranes en cellulose régénérée Ultracel sont recommandées pour la concentration ou le dessalage des solutions diluées. Leur microstructure hydrophile serrée assure une rétention maximale ainsi qu'une adsorption minimale des protéines, de l'ADN ou d'autres macromolécules.
Les membranes en PES Biomax sont recommandées pour la concentration ou le dessalage de plus grands volumes d'échantillons plus concentrés (sérum, plasma, milieux de culture tissulaire conditionnés…).
Les disques de microfiltration en PVDF Durapore sont déclinés en trois dimensions de pores (0,1 µm, 0,22 µm et 0,45 µm) et deux diamètres (63,5 mm et 75 mm).
Caractéristiques et avantages :
•Diamètres disponibles : 25 mm, 44,5 mm, 47 mm, 63,5 mm, 76 mm, 90 mm et 150 mm
• Membranes Ultracel, Durapore et Biomax déclinées en une multitude de dimensions de pores pour répondre à vos besoins de séparation
• Compatibles avec les cellules à agitation Amicon
Applications :
concentration, échange de tampon, dessalage
Présentation du dispositif : disques d'ultrafiltration
Type de filtre : ultrafiltration
Application
Cellulose régénérée Ultracel, 1 kDa NMWL, 63,5 mm de diamètre
Informations légales
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Xiaodie Wang et al.
BMC oral health, 20(1), 169-169 (2020-06-14)
Recent preventive strategies for dental caries focus on targeting the mechanisms underlying biofilm formation, including the inhibition of bacterial adhesion. A promising approach to prevent bacterial adhesion is to modify the composition of acquired salivary pellicle. This in vitro study