Principaux documents
6003
Millipore
Vanne de sélection pour cellule à agitation Amicon®
The selector valve provides a quick and simple way to switch the Amicon Stirred Cell between concentration and diafiltration modes without interrupting system operation.
Synonyme(s) :
Selector valve
About This Item
Code UNSPSC :
41116500
eCl@ss :
32019190
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
Nylon (chemically sanitizable)
nitrile (chemically sanitizable)
polyacetal (chemically sanitizable)
Niveau de qualité
L × l × H
7.5 cm × 2 cm × 8 cm
Application(s)
sample preparation
sample preparation
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Vanne permettant de passer par simple commutation de la concentration à la diafiltration ou d'actionner les lignes de gaz et de liquide simultanément. Simplifie l'utilisation et évite le recours à de multiples vannes et raccords en T.
Application
Quatre raccords de tubulure mènent à l'alimentation en gaz, à la cellule à agitation, et aux ports d'entrée et de sortie d'un réservoir (par exemple, un réservoir de cellule à agitation Amicon, réf. 6028).
Autres remarques
7,5 x 2 x 8 cm
Informations légales
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany