Principaux documents
MSPV10FS1
Millipore
Préfiltre de Pod Viresolve®
Prefiltration before parvovirus removal
Synonyme(s) :
Pod Viresolve Prefilter, 1.1 m 2
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
eCl@ss :
32031690
Matériaux
TPE seal
cellulose fiber prefilter (inorganic filter aid)
glass filled polypropylene
mixed cellulose esters (MCE)
Niveau de qualité
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Viresolve®
Paramètres
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) (Reverse)
200-400 L process volume
Technique(s)
protein purification: suitable
Surface de filtration
1.1 m2
Impuretés
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Raccords
1.5 in. TC inlet connection (Disposable)
1.5 in. TC outlet connection (Disposable)
Description générale
Présentation du dispositif : Pod
Application
Préfiltration avant élimination des parvovirus
Notes préparatoires
Méthode de stérilisation
3 cycles d'autoclave de 60 min à 123 °C
Informations légales
VIRESOLVE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable