Key Documents
VPMD101NB1
Millipore
Viresolve® Pro Device
Parvovirus removal filter, Modus 1.1 format, filtration area 0.017 m²
Synonyme(s) :
Viresolve® Pro Device Modus 1.1
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
eCl@ss :
32031690
Matériaux
PVDF housing
polyethersulfone membrane
silicone gasket
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPROVE® Filter
Fabricant/nom de marque
Viresolve®
Paramètres
60 psig max. inlet pressure
dilution
(Scale studies/Pilot)
Hauteur
5.92 cm (2.33 in.)
Longueur
18.62 cm (7.33 in.)
Largeur
9.22 cm (3.63 in.)
device size
1.1 in.
Surface de filtration
0.017 m2
Impuretés
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Raccords
1/4 in. integrated vent hose barb (with double O-ring seal)
3/4 in. sanitary TC inlet/outlet fitting(s)
Description générale
Présentation du dispositif : Dispositif Modus 1.1
Autres remarques
Ces produits sont fabriqués sur un site de production qui adhère aux Bonnes pratiques de fabrication (Good Manufacturing Practices) de la FDA.
Mode d'emploi
  • Rétention : parvovirus
  • Mode d'action : filtration (exclusion stérique)
  • Application : purification des protéines
  • Usage prévu : clairance virale
  • Mode d'emploi : se reporter au guide de l'utilisateur fourni avec ce produit.
  • Stockage : à conserver à température ambiante.
  • Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux règlementations régionales, nationales et locales en vigueur.
Notes préparatoires
Ce produit a été fabriqué avec un ensemble de matériaux qui répond aux critères d'un filtre "ne relarguant pas de fibres", tels qu'ils sont spécifiés dans le Code of Federal Regulations 21 CFR 210.3 (b) (6).
Remarque sur l'analyse
COT/conductivité
Après rinçage contrôlé avec 50 l/m² d'eau, les échantillons présentaient une teneur en COT inférieure à 500 ppb conformément au chapitre <64> de l'USP et une conductivité inférieure à 1,3 µS/cm conformément au chapitre <64> de l'USP.
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
VIRESOLVE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
EMD Millipore Corporation certifie que ce produit est conforme à la directive européenne 97/23/CE du 29 mai 1997 concernant les équipements sous pression. Ce produit relève de l'article 3 § 3 de la directive relative aux équipements sous pression. Il a été conçu et fabriqué dans le respect des règles de l'art afin de garantir une parfaite sécurité d'utilisation. Conformément à l'article 3 § 3 de la directive relative aux équipements sous pression, ce produit ne porte pas le marquage CE.