Principaux documents
MABS27
Sigma-Aldrich
Anti-Diglycyl Lysine (Clone GX41) Antibody
clone GX41, from mouse
Synonyme(s) :
Diglycyl Lysine
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
GX41, monoclonal
Espèces réactives
human, mouse, rat
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
all
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Anti-Diglycyl Lysine has been shown to specifically detect peptides derived from the ubiquitinated portion of proteins. Diglycyl Lysine, clone GX41 is thought to find diglycyl-lysine moieties that are created and left behind at places of ubiquitination after digestion with trypsin has occurred.
Spécificité
Antibody recognizes lysine residues modified by diglycine, a residue left at sites of ubiquitination after trypsin digestions.
Des réactions croisées sont à prévoir avec un large éventail d'espèces, en raison de l′homologie de séquence de 100 %.
Immunogène
Linear peptide corresponding to Diglycyl Lysine.
Application
&&&
Analyse par immunoprécipitation : µ
A previous lot was used by an independent a laboratory in Mass Spec. Image courtesy of Samie Jaffrey, Cornell Medical College.
Domaine de recherche
Signalisation
Sous-domaine de recherche
Modifications post-traductionnelles générales
Qualité
µµ
Description de la cible
Molecular weight can vary depending on the size of the protein or peptides containing Diglycyl modified lysine residues.
Forme physique
Format : Produit purifié
IgG1κ monoclonale de souris purifiée, dans un tampon à base de Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4) et de NaCl 150 mM contenant 0,05 % d'azoture de sodium.
Protéine G
Stockage et stabilité
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Meghan C Burke et al.
Journal of proteome research, 13(12), 5965-5972 (2014-10-07)
We provide evidence at the molecular level that ubiquitinated proteins are present in exosomes shed by myeloid-derived suppressor cells (MDSC). Ubiquitin was selected as a post-translational modification of interest because it is known to play a determinant role in the
Niladri K Sinha et al.
eLife, 9 (2020-08-04)
Translation of aberrant mRNAs induces ribosomal collisions, thereby triggering pathways for mRNA and nascent peptide degradation and ribosomal rescue. Here we use sucrose gradient fractionation combined with quantitative proteomics to systematically identify proteins associated with collided ribosomes. This approach identified