Principaux documents
MABS186
Sigma-Aldrich
Anti-LOX-1, clone 9E12.1
clone 9E12.1, from mouse
Synonyme(s) :
LOX-1, Oxidized low-density lipoprotein receptor 1, Ox-LDL receptor 1, C-type lectin domain family 8 member A, Lectin-like oxidized LDL receptor 1, Lectin-like oxLDL receptor 1, hLOX-1, Lectin-type oxidized LDL receptor 1, Oxidized low-density lipoprotei
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
9E12.1, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... OLR1(4973)
Description générale
La protéine LOX1 est un récepteur de la membrane plasmique qui possède également une forme de récepteur soluble libre. Il s'agit du récepteur qui intervient dans la reconnaissance, l'internalisation et la dégradation des lipoprotéines de faible densité modifiées par oxydation (oxLDL) par les cellules endothéliales vasculaires. Les OxLDL sont un marqueur de l'athérosclérose qui induit l'activation et le dysfonctionnement des cellules endothéliales vasculaires, entraînant des réponses pro-inflammatoires, des conditions pro-oxydatives et l'apoptose. Son association avec les oxLDL induit l'activation du NF-kappa-B par le biais d'une production accrue de réactifs de l'oxygène intracellulaire et de différentes réponses cellulaires pro-athérogènes dont une réduction de la libération d'oxyde nitrique (NO), l'adhérence des monocytes et l'apoptose. La LOX1 est également le récepteur de la protéine HSP70 et la LOX1 agit comme molécule d'adhérence des leucocytes sur les protéines glycosylées présentes sur les plaquettes, les monocytes, les bactéries et les cellules apoptotiques dans les réponses inflammatoires.
Immunogène
Protéine recombinante avec étiquette GST correspondant à la protéine humaine LOX-1.
Application
Analyse par immunohistochimie : une dilution au 1/50e d'un lot représentatif a permis de détecter la protéine LOX-1 dans des tissus de placenta humain.
Domaine de recherche
Signalisation
L'anticorps anti-LOX-1, clone 9E12.1, est un anticorps dirigé contre la protéine LOX-1 pour une utilisation en immunohistochimie et en immunocytochimie (paraffine).
Sous-domaine de recherche
Neurosciences de la signalisation
Qualité
Produit évalué par western blotting sur un lysat de cellules KG-1.
Analyse par western blotting : une dilution au 1/500e de cet anticorps a permis de détecter la protéine LOX-1 dans 200 µg d'un lysat de cellules KG-1.
Description de la cible
Poids réel (observé) : env. 35 kDa. Le poids moléculaire calculé de cette protéine est de 31 kDa, mais peut être observé entre environ 33 et 37 kDa en raison d'une glycosylation élevée.
Forme physique
Anticorps IgG2aκ monoclonal de souris purifié, dans un tampon contenant 0,1 M de Tris-glycine, pH 7,4, 150 mM de NaCl et 0,05 % d'azoture de sodium.
Format : Produit purifié
Produit purifié sur protéine G
Stockage et stabilité
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Autres remarques
Concentration : Voir la fiche technique du lot concerné.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Ayumi Hashimoto et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 27(21), 5961-5978 (2021-08-20)
To evaluate the mechanisms of how therapeutic upregulation of the transcription factor, CCAAT/enhancer-binding protein alpha (C/EBPα), prevents tumor progression in patients with advanced hepatocellular carcinoma (HCC) and in different mouse tumor models. We conducted a phase I trial in 36