Principaux documents
MABC539
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-SFRP2, clone 80.8.6, sans azoture
clone 80.8.6, from mouse
Synonyme(s) :
Secreted frizzled-related protein 2, FRP-2, sFRP-2, Secreted apoptosis-related protein 1, SARP-1
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
80.8.6, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
inhibition assay: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SFRP2(6423)
Description générale
Les protéines SFRP ("secreted frizzled-related protein") pourraient jouer un rôle crucial dans la carcinogenèse, en inhibant la voie de signalisation Wnt/bêta-caténine. La protéine SFRP2 ("secreted frizzled-related protein 2") pourrait être utile à l'étude de la genèse des tumeurs mammaires, car son expression augmente au fur et à mesure de la progression des tumeurs de glande mammaire canine. Il a été observé que dans les embryons de souris, la SFRP2 provoque un grave raccourcissement de la région thoracique. Des études ont montré que cette protéine est le facteur paracrine essentiel des cellules souches, qui régulerait la survie myocardique et réparerait les dommages suite à une lésion ischémique.
Immunogène
Peptide linéaire correspondant au domaine NTR de la protéine SFRP2 humaine.
Épitope : Domaine NTR
Application
Analyse de l'inhibition : Le clone 80.8.6 de l'anticorps anti-SFRP2 inhibe la formation de tubes et la migration cellulaire in vitro sur les cellules d'angiosarcome SVR, inhibe la croissance des angiosarcomes et du cancer du sein in vivo, et augmente les taux nucléaires de NFATc3.
L'anticorps anti-SFRP2, clone 80.8.6, sans azoture, est un anticorps dirigé contre la SFRP2 destiné aux analyses d'IHC et d'inhibition.
Qualité
Évaluée par immunohistochimie dans du tissu de cancer de la prostate et de cancer du sein humains.
Analyse par immunohistochimie : Une dilution au 1/500e de cet anticorps a permis de détecter SFRP2 dans du tissu de cancer de la prostate et de cancer du sein humains.
Description de la cible
33 kDa (poids déterminé par calcul)
Forme physique
Format : Purifié
Autres remarques
Concentration : La concentration de chaque lot figure sur le certificat d'analyse.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Mitchell E Fane et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 26(21), 5709-5719 (2020-10-25)
Angiogenesis is thought to be critical for tumor metastasis. However, inhibiting angiogenesis using antibodies such as bevacizumab (Avastin), has had little impact on melanoma patient survival. We have demonstrated that both angiogenesis and metastasis are increased in older individuals, and
Amanpreet Kaur et al.
Nature, 532(7598), 250-254 (2016-04-05)
Cancer is a disease of ageing. Clinically, aged cancer patients tend to have a poorer prognosis than young. This may be due to accumulated cellular damage, decreases in adaptive immunity, and chronic inflammation. However, the effects of the aged microenvironment
Y Sun et al.
Oncogene, 35(33), 4321-4334 (2016-01-12)
Most tumors initially respond to cytotoxic treatments, but acquired resistance often follows. The tumor microenvironment (TME) is a major barrier to clinical success by compromising therapeutic efficacy, and pathological relevance of multiple soluble factors released by a therapeutically remodeled TME