MAB5206
Anti-Amyloid Antibody, β 1-16, clone DE2
culture supernatant, clone DE2, Chemicon®
Synonyme(s) :
Anti-AAA, Anti-ABETA, Anti-ABPP, Anti-AD1, Anti-APPI, Anti-CTFgamma, Anti-CVAP, Anti-PN-II, Anti-PN2, Anti-alpha-sAPP, Anti-preA4
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
culture supernatant
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
DE2, monoclonal
Espèces réactives
monkey, bovine, human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... APP(351)
Application
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Forme physique
Informations légales
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1