Principaux documents
AB5076
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-amyloïde β 1-40/42
serum, Chemicon®
Synonyme(s) :
Anti-AAA, Anti-ABETA, Anti-ABPP, Anti-AD1, Anti-APPI, Anti-CTFgamma, Anti-CVAP, Anti-PN-II, Anti-PN2, Anti-alpha-sAPP, Anti-preA4
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human, mouse
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... APP(351)
Spécificité
Reconnaît la protéine bêta-amyloïde 1-40/42. L'une des étapes initiales les plus importantes à l'origine de la perte de mémoire et de cognition dans la maladie d'Alzheimer (MA ou AD) implique le clivage protéolytique de la protéine précurseur de l'amyloïde (APP, chromosome 21) qui produit de courts peptides de 40, 42 et 43 acides aminés (protéines bêta amyloïdes 1-40, 1-42 et 1-43). La polymérisation de la bêta-amyloïde puis son dépôt neuronal (amyloïde) entraîne une dégénérescence des neurones intervenant dans la mémoire et la cognition. Le peptide immunogène présente une homologie avec la bêta-amyloïde 1-28 et la bêta-amyloïde 12-28. Aucune réaction croisée n'est observée avec le PRGC.
Immunogène
Peptide bêta-amyloïde 1-40 de synthèse conjugué à de la BSA.
Application
Domaine de recherche
Neurosciences
L'anticorps anti-amyloïde β 1-40/42 est un anticorps dirigé contre l'amyloïde destiné aux analyses par ELISA, IH et WB.
Sous-domaine de recherche
Maladies neurodégénératives
Western blotting : Dilution au 1/1000-1/5000e (technique de chimiluminescence)
Immunohistochimie : Dilution au 1/100e sur du tissu de cerveau atteint de la maladie d'Alzheimer fixé au formol ou au paraformaldéhyde.
ELISA : Dilution au 1/10 000-1/100 000 (50-100 ng de peptide immunogène/puits).
Le peptide de contrôle immunogène est la référence AG365.
Les dilutions de travail optimales doivent être déterminées par l'utilisateur final.
Liaison
Remplace : AB5408
Forme physique
Produit non purifié
Sérum de lapin. En solution avec 0,1 % d'azoture de sodium.
Stockage et stabilité
Conserver à -20 °C pendant 1 an à partir de la date d'expédition. Diviser en aliquotes afin d'éviter les congélations et décongélations répétées. Pour récupérer un maximum de produit, centrifuger le flacon d'origine après décongélation et avant de retirer le capuchon.
Remarque sur l'analyse
Contrôle
Tissu de cerveau atteint de la maladie d'Alzheimer, extraits de tissus entiers issus de cerveau de souris.
Autres remarques
Concentration : La concentration de chaque lot figure sur le certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Xinhua Zhan et al.
Journal of Alzheimer's disease : JAD, 46(2), 507-523 (2015-03-21)
Ischemia, white matter injury, and Alzheimer's disease (AD) pathologies often co-exist in aging brain. How one condition predisposes to, interacts with, or perhaps causes the others remains unclear. To better understand the link between ischemia, white matter injury, and AD
Roberto Piacentini et al.
Scientific reports, 5, 15444-15444 (2015-10-22)
Increasing evidence suggests that recurrent Herpes Simplex Virus type 1 (HSV-1) infection spreading to the CNS is a risk factor for Alzheimer's Disease (AD) but the underlying mechanisms have not been fully elucidated yet. Here we demonstrate that in cultured
Tomoharu Kuboyama et al.
Frontiers in pharmacology, 8, 805-805 (2017-12-01)
Memory impairments in Alzheimer's disease (AD) occur due to degenerated axons and disrupted neural networks. Since only limited recovery is possible after the destruction of neural networks, preventing axonal degeneration during the early stages of disease progression is necessary to
Pedram Honarpisheh et al.
International journal of molecular sciences, 21(5) (2020-03-07)
Amyloid plaques in Alzheimer's disease (AD) are associated with inflammation. Recent studies demonstrated the involvement of the gut in cerebral amyloid-beta (Aβ) pathogenesis; however, the mechanisms are still not well understood. We hypothesize that the gut bears the Aβ burden
Synergistic effects of high fat feeding and apolipoprotein E deletion on enterocytic amyloid-beta abundance.
Galloway, S; Pallebage-Gamarallage, MM; Takechi, R; Jian, L; Johnsen, RD; Dhaliwal, SS; Mamo, JC
Lipids in Health and Disease null