Principaux documents
MAB2077Z
Sigma-Aldrich
αβ
clone 10D5, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
MAB2077
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
10D5, monoclonal
Espèces réactives
human, rat, mouse
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotype
IgG2a
Adéquation
not suitable for Western blot
not suitable for immunohistochemistry
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ITGAV(3685)
Description générale
La famille de récepteurs d'adhérence cellulaire que sont les intégrines est constituée d'au moins 19 hétérodimères associés aux membranes, composés d'une sous-unité alpha et d'une sous-unité bêta qui se combinent par voie non covalente. To date, 16 different alpha-subunits and 8 different beta-subunits have been identified. La structure et la diversité fonctionnelle de la famille des intégrines reposent sur les capacités d'appariement de chaque sous-unité alpha et bêta. Ces interactions moléculaires entre les récepteurs que sont les intégrines et leurs ligands respectifs reposent sur la reconnaissance de la séquence Arg-Gly-Asp (RGD), connue pour être présente dans la fibronectine, la vitronectine, le collagène, le fibrinogène et le facteur de von Willebrand, des constituants de la matrice extracellulaire (Cheresh, 1991). L'implication des intégrines dans la prolifération vasculaire, l'adhérence et la cicatrisation est bien documentée. Integrin alphaV is a type I membrane glycoptroein with no I (inserted) domain.
Spécificité
Monoclonal antibody MAB2077Z, raised by immunizing beta6 knockout mice with wild type murine keratinocytes, recognizes human and murine alphaVbeta6 by flow cytometry and immunoprecipitation and has blocking activity against murine and human alphaVbeta6. <μ Because the antibody was raised in knockout mice, it is likely to recognize the receptor in other species, however it has been evaluated only in human and mouse.The antibody is specific for alphaVbeta6 and does not recognize aV or other aV integrins.
Immunogène
Immunization of beta 6 knockout mice with wild type murine keratinocytes.
Application
αβαβ&
Cytométrie en flux : Effective for mouse and human.
Immunoprécipitation :
μ
Not effective for western blot or immunohistochemistry.
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
Domaine de recherche
Structure cellulaire
Sous-domaine de recherche
Intégrines
Forme physique
Format : Produit purifié
Immunoglobuline de souris purifiée sur protéine A, dans du phosphate de sodium 20 mM, NaCl 250 mM, pH 7,6, sans conservateur.
Produit purifié sur protéine A
Stockage et stabilité
Conserver à une température comprise entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date d'expédition. À diviser en aliquotes pour éviter les congélations et décongélations répétées. Pour récupérer le maximum de produit, centrifuger le flacon d'origine après décongélation et avant de retirer le capuchon.
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Nicholas Juleff et al.
PloS one, 3(10), e3434-e3434 (2008-10-23)
Foot-and-mouth disease virus (FMDV) is one of the most contagious viruses of animals and is recognised as the most important constraint to international trade in animals and animal products. Two fundamental problems remain to be understood before more effective control
Chemically programmed antibodies targeting multiple alpha(v) integrins and their effects on tumor-related functions in vitro.
Goswami, RK; Bajjuri, KM; Forsyth, JS; Das, S; Hassenpflug, W; Huang, ZZ; Lerner et al.
Bioconjugate Chemistry null
Ashley C Brown et al.
The Journal of pathology, 229(1), 25-35 (2012-09-29)
Increased tissue stiffness and epithelial-to-mesenchymal transitions (EMTs) are two seemingly discrete hallmarks of fibrotic diseases. Despite recent findings highlighting the influence of tissue mechanical properties on cell phenotype, it remains unclear what role increased tissue stiffness has in the regulation
A peptide selected by biopanning identifies the integrin alphavbeta6 as a prognostic biomarker for nonsmall cell lung cancer.
Elayadi, AN; Samli, KN; Prudkin, L; Liu, YH; Bian, A; Xie, XJ; Wistuba, II; Roth et al.
Cancer Research null
The ability of integrin alpha(v)beta(3) To function as a receptor for foot-and-mouth disease virus is not dependent on the presence of complete subunit cytoplasmic domains.
Neff, S; Baxt, B
Journal of virology null