Principaux documents
20-400
Sigma-Aldrich
Support Magna GrIP (8 puits)
polyethylene rack, to hold, 15 mL (tubes), to hold, 0.5 mL (tubes), suitable for ChIP, suitable for RIP
Synonyme(s) :
Magnetic tube rack 0.5ml, Magnetic tube rack 15ml
About This Item
Code UNSPSC :
41104923
eCl@ss :
32011202
Nomenclature NACRES :
NA.41
Matériaux
polyethylene rack
Niveau de qualité
Caractéristiques
to hold 0.5 mL (tubes)
to hold 15 mL (tubes)
Technique(s)
ChIP: suitable
RIP: suitable
Conditions d'expédition
ambient
Catégories apparentées
Description générale
Le support Magna GrIP est un support en polyéthylène contenant 4 aimants en néodyme. Le support est conçu pour culotter rapidement et facilement des échantillons liés aux particules magnétiques à partir de surnageants. En position horizontale, le support contient 8 trous adaptés aux tubes de 1,5 à 2,0 mm ou aux colonnes de centrifugation. Le support est polyvalent et peut également être utilisé avec des tubes de 15 ml ou de 0,5 ml simplement en tenant le support sur un côté ou l'autre.
Un support en polyéthylène contenant 4 aimants en néodyme sont utilisés pour les analyses par ChIP et RIP. Le support est polyvalent et peut également être utilisé avec des tubes de 15 ml ou de 0,5 ml simplement en tenant le support sur un côté ou l'autre.
Application
Domaine de recherche
Culture cellulaire
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Purification and biochemical characterization of a putative [6Fe-6S] prismane-cluster-containing protein from Desulfovibrio vulgaris (Hildenborough).
A J Pierik,R B Wolbert,P H Mutsaers,W R Hagen,C Veeger
European Journal of Biochemistry null
Open channel noise. V. Fluctuating barriers to ion entry in gramicidin A channels.
S H Heinemann,F J Sigworth
Biophysical Journal null
Effect of a salmon diet on the distribution of plasma lipoproteins and apolipoproteins in normolipidemic adult men.
F T Lindgren,G L Adamson,V G Shore,G J Nelson,P C Schmidt
Lipids null
The amino acid sequence of rabbit J chain in secretory immunoglobulin A.
G J Hughes,S Frutiger,N Paquet,J C Jaton
The Biochemical Journal null
Determination of levamisole and thiabendazole in meat by HPLC and photodiode array detection.
B Wyhowski de Bukanski,J M Degroodt,H Beernaert
Zeitschrift fur Lebensmittel-Untersuchung Und -Forschung null