Key Documents
HTTP04700
Millipore
Filtre membrane Isopore
Isopore, filter diam. 47 mm, hydrophilic, white
Synonyme(s) :
Filtre membrane en polycarbonate, dimension de pores de 0,4 μm
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
plain filter
polycarbonate membrane
white filter
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Isopore
Millipore
Paramètres
≥50 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
≥7 L/min air flow rate at 10 psi
140 °C max. temp.
18 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
Diam. du filtre
47 mm
Épaisseur
10 μm
Extractibles par gravimétrie
<1%
Couleur
white
Indice de réfraction
n/D 1.6
Matrice
Isopore
Dimension de pores
0.4 μm pore size
10-20 % porosity
Point de bulle
≥1.5 bar (22 psi) at 23 °C
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Cette membrane Isopore est constituée d'un film de polycarbonate à la surface parfaitement lisse qui permet d'observer plus nettement les échantillons. Ce filtre écran à pores capillaires est recommandé pour les analyses effectuées sur la surface de la membrane. Les membranes Isopore sont utiles pour l'analyse au microscope électronique des contaminants présents dans l'air.
Application
  • Composés organiques halogénés adsorbables (AOX)
  • Contrôle des particules
  • Contrôle de l'air
  • Détection de microplastiques
  • Eau de qualité analytique pour la détection de microplastiques
Le filtre membrane Isopore a été utilisé dans les applications suivantes :
  • filtration du surnageant de microplastiques isolés à partir de sédiments de dragage fluviaux
  • préparation de vésicules de bromure de diméthyldioctadécylammonium (DODAB) pour des études biophysiques
  • filtration de l'eau potable pour l'analyse des microbes
Caractéristiques et avantages
  • Faibles interférences dues au bruit de fond
  • Rétention des particules en surface, simplifiant le comptage et l'analyse
  • Membrane non hygroscopique séchant plus rapidement et facilitant l'analyse des échantillons
  • Matériau translucide, également disponible en noir
Attention
Une réduction du débit est possible après stérilisation en autoclave.
Informations légales
ISOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Johanna A L Goldman et al.
PloS one, 14(9), e0222325-e0222325 (2019-09-12)
Iron (Fe) is an important growth factor for diatoms and its availability is further restricted by changes in the carbonate chemistry of seawater. We investigated the physiological attributes and transcriptional profiles of the diatom Thalassiosira pseudonana grown on a day:
Wendy Rusli et al.
Polymers, 10(7) (2019-04-10)
Vesicle templated emulsion polymerization is a special form of emulsion polymerization where the polymer is grown from the outside of the vesicle, leading to nanocapsules. Cost effective nanocapsules synthesis is in high demand due to phasing out of older methods
Xiaoliang Ji et al.
Journal of hazardous materials, 404(Pt A), 124132-124132 (2020-10-07)
Microplastics (MPs) are an environmental problem of growing concern. Aquatic sediments are considered as a final sink for MPs, but dredging can remobilize sedimentary MPs into both aquatic and terrestrial ecosystems. Although dredging is globally used for waterway deepening and
Xiao-Wen Wang et al.
Frontiers in genetics, 11, 508-508 (2020-06-09)
Late blight caused by Phytophthora infestans, is one of the most devastating diseases of potato, and was responsible for the death of millions of people during the Irish Potato Famine in the nineteenth century. Phytophthora infestans is a heterothallic oomycete
Drinking water microbiology in a water-efficient building: stagnation, seasonality, and physicochemical effects on opportunistic pathogen and total bacteria proliferation
Ley C, et al.
Environmental science : water research & technology, 6(10), 2902-2913 (2020)