Principaux documents
GTTP02500
Millipore
Filtre membrane Isopore
Isopore, filter diam. 25 mm, hydrophilic, white
Synonyme(s) :
Filtre membrane en polycarbonate, 0,22 µm de dimension de pores
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
plain filter
polycarbonate membrane
white filter
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Isopore
Millipore
Paramètres
0.007 L/min-cm2-psi air flow rate
140 °C max. temp.
3.36 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
~16 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
Diam. du filtre
25 mm
Épaisseur
25 μm
Extractibles par gravimétrie
<1%
Couleur
white
Indice de réfraction
n/D 1.6
Matrice
Isopore
Dimension de pores
0.22 μm pore size
13.8 % porosity
Point de bulle
≥5.2 bar, air with water at 23 °C
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
The unique manufacturing process of the membrane ensures a precise pore diameter and a consistent pore size for accurate separation of samples by size.
&
Code du filtre : GTTP
Type de membrane : Filtre écran
Application
  • Chimiotaxie
  • Bioanalyses
  • Cytologie
  • Surveillance de la qualité de l'air
  • Analyse par microscopie électronique à balayage
  • Essai de stérilité
  • Détection de microplastiques
  • Eau d'une qualité convenant à la détection de microplastiques
Attention
Possible reduction in flow rates may occur after autoclaving.
Informations légales
ISOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany